主要文件
22742-U
Supelco
带筛板的吹扫取样器
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NB.21
材料
glass
製造商/商標名
Tekmar® 14-3544-124
尺寸
5 mL
應用
industrial hygiene
相容性
for use with Tekmar® 2000/3000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
注意:所有 1/4 英寸外径的玻璃端部都进行磨砂处理。
法律資訊
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)