主要文件
22706
连接 NPT 母头的连接头
Swagelok® 400-7-2, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. female NPT
别名:
Swagelok® 400-7-2 不锈钢连接头,1/4TX1/8P,一只
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115717
eCl@ss:
32035302
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Swagelok® 400-7-2
接頭
1/4 in. Swagelok
1/8 in. female NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包括螺母和密封垫。
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)