主要文件
22043
异径管
Swagelok® 100-R-2, stainless steel, 1/16 in. Swagelok, 1/8 in. for tube
别名:
Swagelok® 100-R-2,不锈钢异径管 1/16×1/8,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115717
eCl@ss:
32035302
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Swagelok® 100-R-2
接頭
1/16 in. Swagelok
1/8 in. for tube
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包括螺母和密封垫。
應用
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)