Merck
22035-U
堵头,Swagelok®
Swagelok® 400-P, stainless steel, 1/4 in. Swagelok
别名:
Swagelok® 400P,1/4 英寸不锈钢堵头,每包 2 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
材料
stainless steel
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
Swagelok® 400-P
接頭
1/4 in. Swagelok
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11 (1), 61-63 (1971)