主要文件
21910
用于 Agilent/HP 7673、7683 和 6850 ALS 自动进样器的 SGE 注射器(配有固定针头)
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26 ga
特點
needle type F (fixed)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
SGE 001804
針長
42 mm
容積
5 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosam pler
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SGE 注射器经过设计和测试,符合严苛的自动进样器规格。这些注射器采用独特的活塞设计,有效避免活塞弯曲和卡塞。同时,针尖样式可承受多次快速刺穿隔垫进样;集上述特性于一体的自动进样器注射器实为您的不二之选。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)