材料
bevel tip needle
glass syringe
描述
Magnum Series
特點
removable needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
VICI 060042
針長 × 外徑 × 內徑
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
容積
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Magnum 系列 — 可拆卸针头:该 Pressure-Lok 系列注射器可吸取并储存多达 500mL 的样品。使用低死体积的可拆卸针头,并采用旋转阀设计,能够现场取样供以后分析。该注射器是对环境污染物进行采集、痕量分析和样品富集的理想选择。
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.