主要文件
20080-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
别名:
VOCARB purge trap (Encon)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
NB.21
产品名称
吹扫/捕集 K Vocarb® 3000, for use with Encon
製造商/商標名
Purge Trap K
應用
environmental
相容性
for use with Encon
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (for use with Encon) efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
法律資訊
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)