主要文件
19151-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 250-10000 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle
針尺寸
22s ga
特點
removable needle cone tip (side port)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 7784-01
針長
51 mm (2 in.)
容積
250-10000 μL
相容性
for use with 250μL-10mL syringe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)