反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.0995-0.1005 M
0.1 M in glacial acetic acid
技術
titration: suitable
容積
1 L
1000 mL
pH值
0.1 (20 °C)
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI 密鑰
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3S-安全、智能、可靠
采用独创性保护的智能包装解决方案。
通过 RFID 芯片将试剂信息从试剂瓶传输到滴定仪。
3S 试剂仅与 Metrohm奥秘一代滴定平台兼容。
详见SigmaAldrich.com/3S
采用独创性保护的智能包装解决方案。
通过 RFID 芯片将试剂信息从试剂瓶传输到滴定仪。
3S 试剂仅与 Metrohm奥秘一代滴定平台兼容。
详见SigmaAldrich.com/3S
其他說明
一旦开瓶,存储时间将受到限制。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C
相关内容
3S is an intelligent packaging solution protected with an originality seal. The cap provides information via Radio-frequency identification or RFID, enabling automated data transfer between the reagent and titration instrument. Intelligent communication for improved performance.