Merck
13975
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15D3H24NO4
分子量:
288.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI 密鑰
LOSHAHDSFZXVCT-ZOXAIFRYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)