Merck
12873
Supelco
金属填充GC色谱柱(常规配置)
phase 20% TCEP, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
材料
stainless steel column
品質等級
agency
ASTM® D4815
製造商/商標名
Agilent
參數
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 外徑 × 內徑
1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
基質
80/100 Chromosorb P AW support
基質活性組
20% TCEP phase
柱類型
packed GC
相容性
for use with General Configuration
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
当采用较高的载气流速时,主要使用由不锈钢制成的填充柱,因为它们可以承受高压。不锈钢柱通常先用稀盐酸清洗,然后用水清洗,再用甲醇、丙酮、二氯甲烷和正己烷洗涤,以除去所有腐蚀产物和微量润滑剂。
对于不需要玻璃惰性的低要求应用,应使用经济型的金属柱。该色谱柱具有一般性配置,并可小心将其弯曲以适用于大多数仪器。
應用
芳香族/脂肪族
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)