Merck
07491
Supelco
4-Hydroxyphenylpyruvic acid-13C9
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C9H8O4
分子量:
189.09
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
同位素純度
≥99.0% 13C
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH2][13C]([13C](O)=O)=O)[13CH]=[13CH]1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)