Merck
所有图片(11)
主要文件
ZRB1534
Sigma-Aldrich
抗-胶原X α1 抗体,克隆1O4 ZooMAb® 兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1O4, recombinant monoclonal
描述
recombinant, expressed in HEK 293 cells
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 66.16 kDa
observed mol wt ~60 kDa
純化經由
using Protein A
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
表位序列
C-terminal
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
一般說明
ZooMAb®抗体代表了完全新一代的重组单克隆抗体。每种ZooMAb®抗体的制造均是使用我们专有的重组表达系统、纯化至均一并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体能够可靠的获得,并在需要时随时可以发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆1O4是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测X a1胶原蛋白。它靶向C末端区域17个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人X a1胶原蛋白C末端区域的17个氨基酸。
應用
质量控制测试
通过蛋白质印迹法在人脑组织裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:1,000稀释度在人皮肤组织裂解物中检测到X a1胶原蛋白。
测试的应用
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在人肝脏组织裂解液中检测到X a1 胶原蛋白。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人喉切片中检测到X a1 胶原蛋白。
亲和结合试验:该抗体的代表性批次在亲和结合试验中以1.0 x 10-7的KD结合X a1 胶原蛋白。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗X a1胶原蛋白,克隆1O4 ZooMAb®,目录ZRB1534,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向X a1胶原蛋白,并在亲和结合测定、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
標靶描述
胶原蛋白 alpha-1(X) 链(UniProt: Q03692)由COL10A1基因(基因ID:1300)编码。胶原蛋白是体内含量最丰富的蛋白质,主要由成纤维细胞合成。然而,上皮细胞也可以合成少量的胶原蛋白。胶原蛋白超家族包括超过 20 种不同类型的胶原蛋白,具有至少 38 条不同的多肽链。X a1 胶原蛋白是一种同源三聚体蛋白,由信号肽(aa 1-18)合成,随后其被切割,产生包含两个非螺旋结构域(aa 19-56 和 520-680)和一个三螺旋结构域(aa 57-519)的成熟蛋白。X a1 型胶原蛋白是肥大软骨细胞的产物,位于透明软骨的矿化区。它是肥大区的主要成分,也影响其它基质分子向该区域的沉积。这为软骨内骨化所必需的造血、矿化和塑形提供了适当的环境它被认为是肥大软骨细胞的特异性标志物,在许多骨骼疾病中,COL10A1 基因的表达改变常伴有异常的软骨细胞肥大。该基因的突变见于 Schmid 型干骺端软骨发育异常(SMCD),这是一种遗传性骨骼疾病,表现为身材矮小、肋骨硬化和干骺端张开。 据报道COL10A1 基因在结直肠癌中的表达也显著升高。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Huang, H., et al. (2018)。Onco Targets Ther.11; 1571-1581; Gu, J., et al. (2014)。Cell Death Dis 5, e1469)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。ZooMAb ®制剂中的 PBS/海藻糖成分在冻干后可具有半固体(珠状凝胶)外观。这是正常现象。请按照数据表中的推荐复溶程序来溶解半固体、珠状、凝胶样材料。全功能测试证明所得抗体溶液完全稳定且功能齐全。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)