Merck
所有图片(21)
主要文件
ZRB1373
Sigma-Aldrich
抗-LMX-1抗体,克隆4L12,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
LIM/同源框蛋白1, LIM/同源框蛋白LMX1A, LIM同源盒转录因子1-α
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4L12, monoclonal
recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 42.80 kDa
observed mol wt ~50 kDa
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
hamster
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LMX1A(4009)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。该抗体不含防腐剂,生产过程中没有杀伤动物,出色的稳定性可满足室温储运需求,因此符合“预防废物”、“设计更安全的化学品”和“提高能源效率”原则。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆4L12是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测LIM同源框转录因子1-α (LMX-1)。它靶向C末端区域80个氨基酸内的表位。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于Hamster LMX-1 C端区域的80个氨基酸。
應用
免疫细胞化学分析:来自代表性批次的1:100-1,000稀释液在Neuro2A细胞中检测到 LMX-1。
免疫组织化学(石蜡)分析:来自代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠脑和人脑组织切片中检测到GFAP。
亲和结合试验:该抗体的代表性批次在亲和结合试验中以1.1 x 10-6的KD结合重组人LMX-1蛋白。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
抗LMX-1,克隆4L12 ZooMAb,货号ZRB1373,是一种重组兔单克隆抗体,可靶向LMX-1,并在亲和结合测定,免疫细胞化学,免疫组织化学和蛋白质印迹中进行了测试。
標靶描述
LIM同源盒转录因子1-α(UniProt:Q04650;也称LIM/同源框蛋白LMX1A、LIM/同源框蛋白1、LMX-1、LMX1A)由仓鼠的LMX1(也称LMX1)基因(基因ID:101839559)编码。LMX1A是编码LIM-同源域(LIM-HD)蛋白的含LIM-同源框基因之一。LMX-1是一种转录因子,在背侧间质中表达,通过结合A/T-rich序列发挥作用。它是中脑腹侧对早期信号的一种反应,是顶板发育和中枢神经系统中背侧细胞命运和椎骨发育所必需的。LMX-1在人胚胎干细胞中脑多巴胺神经元(mesDA)分化中起重要作用。它具有刺激mesDA产生的潜力,可应用于帕金森病治疗。LMX-1过表达可抑制肿瘤生长和转移。已证明它在胃癌中是失活的。其抑制肿瘤生长的作用可能与抑制c-Myc表达有关。血清中LMX-1水平已用作胃癌早期检测的有效生物标志物。Hamster LMX-1含有两个锌结合域(aa 33-92和93-154)。其DNA结合域定位于氨基酸195-254。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Riddle, RD., et al. (1995).Cell.83(4); 631-640; Qian, P., et al. (2019).PLoS ONE 14(9); e0221640; Li D., and Li, C. (2019).Medicine.98(22); e15783)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL,复溶后浓度为300 μg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Iosif Pediaditakis et al.
Nature communications, 12(1), 5907-5907 (2021-10-10)
Parkinson's disease and related synucleinopathies are characterized by the abnormal accumulation of alpha-synuclein aggregates, loss of dopaminergic neurons, and gliosis of the substantia nigra. Although clinical evidence and in vitro studies indicate disruption of the Blood-Brain Barrier in Parkinson's disease