主要文件
Z763810
BeadBug 预装管,2.0 mL容量
Triple-Pure starter kit, with 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads
别名:
homogenization microtubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NB.11
無菌
non-sterile
包裝
kit of 1
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1032-SK
技術
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些预灌装管适合BeadBug微管均质器,并配有标准的酸洗玻璃珠,三纯锆珠或不锈钢珠。
三纯珠是分子生物学级的,经过酸洗、热处理和测试,没有核酸酶。
不锈钢珠也经过酸洗。
所有管路均为带螺旋盖的无裙边管路
法律資訊
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)