主要文件
Z743492
铝制加热/冷却块
for 50 mL tubes, 4 holes
别名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.77
特點
for 50 mL tubes, 4 holes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech CHAM-7050
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每个冷却室都是一块坚固的铝块,包围着插入的小管以确保持续的高温或低温。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)