主要文件
Z740418
Specimen containers with snap cap
size 500 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene cap
polypropylene container
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Simport C580-4
尺寸
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)