主要文件
Z740086
BRAND® 移液器吸头
volume 0.5-5 mL, bulk, XXL
别名:
BRAND tips, micropipette tips, pipette tips, tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
無菌
non-sterile; autoclaved
特點
bulk, XXL
包裝
pack of 1000 ea (5 bags, 200 each)
製造商/商標名
BRAND 702600
最大體積
5 mL
容積
0.5-5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
BRAND的移液头和过滤头质量可靠,适用于精确而严苛的分析。原料中不含二甲酰胺和油胺。针头在BRAND公司监控的洁净室条件下生产,自动包装。不使用分离剂或脱模助剂。BRAND提供容量为0.1 μl至10 ml的移液器针头和容量为0.1 μl至1250 μl的过滤头。经过BRAND移液器和其他制造商各种移液器的测试。有关更多信息,参阅选型指南。
應用
移液
特點和優勢
  • 经过认证的生命科学级品质:原始原料,在受控的室内条件下生产, 密集的过程控制, 目视检查,批次管理,最终产品检验,经过验证的 功能
  • 完美适合Transferpette微移液器和许多其他 移液管。
  • 针头系统满足所有要求。
  • BRAND移液头和过滤器头以及相应的TipBoxes 可在121°C (2 bar)下高压灭菌,符合DIN EN 285。
其他說明
浏览所有移液管吸头
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)