Key Documents
Z740027
BRAND ® 吸液头,散装
volume 0.1-20 μL, pack of 10,000 ea (10 bags of 1000)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
colorless tip
polypropylene
polypropylene tip
無菌
non-sterile
特點
RNase and DNase free
endotoxin free
包裝
pack of 10,000 ea (10 bags of 1000)
製造商/商標名
BRAND 732022
最大體積
20 μL
容積
0.1-20 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
移液器吸头和过滤器吸头由BRAND在最现代化的生产条件下于无尘室中制造,并自动进行机架包装和包装,以确保吸头具有始终如一的高质量。
散装在可重新密封的包装袋中,未灭菌
所有吸头和过滤器吸头均在有监督的最新洁净室条件下生产,并自动收缩包装在可重新密封的袋子中,并包装在纸板箱中。 批号印在每个袋子上。
质量特性:
  • 高纯度聚丙烯,不含DiHEMDA和油酰胺
  • 无润滑剂制造;无镉颜料
  • 用于快速音量检查的分度
  • 新增:所有最大至1000μL的移液器吸头和过滤器吸头均不含DNA(<40 fg)、RNase(<8.6 fg)、内毒素(<1 pg)和ATP(<1 fg)
  • 新增:所有无菌吸头和包装均根据BIO-CERT®质量认证生产:无菌acc。 根据ISO 11137和AAMI准则,获得 SAL 10-6
  • 随附分析证书。
  • 新增:吸头盒/支架系统:所有尺寸均高达 1000μL,采用96单位格式
  • 根据DIN EN 285,可在 121°C (2 bar) 下高压灭菌。
  • 环保包装系统
  • BRAND的移液器和过滤吸头已针对BRAND移液器以及Gilson®、Thermo Fisher ScientificFinnpipette®,Eppendorf®和Biohit®/ Sartorious的大多数移液器进行了测试。
  • 5 mL吸头已针对BRAND移液器和Thermo Fisher Scientific Finnpipette进行了专门测试。®
  • 10 mL吸头适用于BRAND、Eppendorf®和Gilson®
特點和優勢
• Cleanroom quality for contamination-free analyses.• Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.• The tip system for all requirements.
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG