主要文件
Z717444
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 0.6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌
non-sterile
特點
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
製造商/商標名
Nichiryo SG-S
存貨情形
not available in (Not available in France)
最大體積
0.6 mL
容積
0.6 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)