主要文件
Z707406
ThinSeal film
non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
材料
polyester film
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Excel Scientific 100-THIN-PLT
技術
ELISA: suitable
長度
141 mm
寬度 × 長度
7.94 cm × 14.1 cm
寬度
79.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
法律資訊
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)