主要文件
Z688630
Titer Tops® 微孔板封膜
pk of 100 ×
别名:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
材料
film (polyurethane)
polyethylene
無菌
sterile
特點
piercable
prevents well-to-well contamination, sample spillage and evaporation
製造商/商標名
Diversified Biotech T-TOPS-100
包裝
pk of 100 ×
寬度 × 長度
8.26 cm × 15.24 cm
顏色
clear
相关类别
一般說明
  • 耐用且厚实(440万密耳),但易于用移液器吸头刺穿
  • 防止孔间污染、样品溢出和蒸发
  • 聚乙烯薄膜对塑料微孔板具有出色的附着力
  • 无细胞毒性、无菌、耐溶剂和防水
  • 即使暴露在100%湿度和-40°C至+100°C的极端温度下,也可以牢固地固定在适当的位置(不建议在热循环仪中使用)
  • 耐化学腐蚀和热稳定性
  • 可轻松用任何书写工具进行标记
  • 具有两个带刻痕的端部丝锥,易于定位
  • 紫外线透过性可低至250 nm
法律資訊
Titer-Tops is a registered trademark of Diversified Biotech
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)