Z663603
1 of 10
Supelco
45441
敌敌畏
45395
毒死蜱
36143
马拉硫磷
74867
Dichlorvos-(dimethyl-d6)
45428
二嗪磷
45449
乐果
45607
对硫磷
USP
1188301
36186
乙基对氧磷
Sigma-Aldrich
C5020
头孢唑啉 钠盐
white vinyl
roll of 250 labels
Brady PTL-31-7351
available only in EU
38.10 mm × 25.40 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
实验室标签
样品处理
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。