主要文件
Z662747
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-33N + 936-127, DKD Calibration Certificate included
别名:
laboratory balance, weighing balance
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC 輸入
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
材料
stainless steel weighing plate
特點
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern 440-33N + 936-127
存貨情形
not available in USA and Canada
最大稱重量測量範圍
200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.01 g
W × 深度 × H
165 mm × 230 mm × 80 mm
平台尺寸
105 mm
重量
~1 kg
電池電量
9 V
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)