主要文件
Z659118
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer standard and booster horns
SH 213G booster horn for HD 2200
别名:
ultrasonic booster
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.74
材料
titanium
製造商/商標名
Bandelin
存貨情形
available only in EU
直徑
13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Standard and booster horns (Ti-6AI-4V) are furnished with a thread for replaceable probes. With an exterior thread to connect various vessels.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)