主要文件
Z654361
Consort EV series power supplies
EV202, output0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
AC/DC 輸入
230 V AC
描述
4 × 4 mm sockets
5 ohms min load resistance
製造商/商標名
EV202
存貨情形
available only in EU
參數
0-40 °C ambient temperature
寬度 × 直徑 × 高度
31 cm × 26 cm × 15 cm
重量
10 kg
輸出
0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity