材料
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
無菌
non-sterile
特點
neck thread external thread
包裝
pack of 40 ea
製造商/商標名
SciLabware 1636/30MP
存貨情形
available only in EU
外徑 × 長度
16 mm × 160 mm
容量
19 mL
螺紋尺寸
15 mm , cap
壁厚
1.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在营养培养基中进行动植物细胞的体外培养是当今微生物学领域研究的重要一环。这些培养方法可以在不同规模上实施,容器要相应地进行选择。对于试运行,可以使用较小的容器,如培养管。
特點和優勢
- 由硼硅酸盐玻璃3.3制成
- 抗水侵蚀性能强,减少导致pH变化的污染物的浸出。
- PBT螺纹盖带惰性PTFE衬里橡胶圈
- 盖子可以承受反复的干热和蒸汽灭菌循环。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.