主要文件
Z645540
Nichiryo pipette tips
volume range 0.1-10 μL, elongated, bulk pack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
製造商/商標名:
Nichiryo BMT-SS
最大體積:
10 μL
容積範圍:
0.1-10 μL
無菌:
non-sterile
特點:
barrier: no
包裝:
pack of 1000 ea (bag)
材料
colorless
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 1000 ea (bag)
製造商/商標名
Nichiryo BMT-SS
存貨情形
not available in (France)
最大體積
10 μL
容積範圍
0.1-10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
其他說明
Browse all pipette tips
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)