主要文件
Z637645
BRAND®accu-jet® pro移液管控制器
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug, magenta
别名:
bottle top dispensers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
plastic
silicone
特點
CE compliant
製造商/商標名
BRAND 26301
容積
0.1-200 mL
顏色
magenta
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
全用一只手:选择输送模式(重力输送/吹出),用拇指调整电机速度范围。完美配合玻璃和塑料移液器,从 0.1 mL 到 200 mL。
  • 可调马达限速器-对于较慢的速度设置,可以更灵敏地控制低容量移液器的灌装和分配速率
  • 符合人体工程学的手柄,重量仅为 190 g
  • 当蓄电池需要充电时,红色 LED 指示灯闪烁
  • 连续移液约 8 小时(使用 10 mL 移液器),无需再加注
  • 液体蒸汽的直接出口可防止腐蚀,以确保仪器寿命长
  • 0.2 mm 疏水膜过滤器 + 内置止回阀防止液体渗入内部
配套的装置还有:1 个镍合金混合电池、2 个电池盒盖(将仪器倒置放在工作台上)、壁式支架、电池充电器(Z637688 除外,它没有充电器)和 2 个备用膜滤器 0.2μm.
其他說明
BR26301 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)