主要文件
Z626953
Hellma® 吸收比色皿,流通池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 195 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
製造商/商標名
Hellma 176.700-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔中心高度
15 mm , aperture
小室體積
195 μL
路徑長度
5 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 11mm × 3.5mm rectangular
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)