Key Documents
Z614734
Vivaspin 20 diafiltration cup
pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
NACRES:
NB.24
材料
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Sartorius VSA005
管尺寸
~50 mL
有效容積
20 mL