Key Documents
Z601535
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.22
特點
Holds 7 x 15 mLtubes
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Hettich 1742
存貨情形
available only in EU
not available in USA and Canada
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
需要但未提供