主要文件
Z380199
Test tube half racks for orbital mixer
10-13mm tubes 6 × 7 array
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.73
特點
10-13mm tubes 6 × 7 array
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F18748-0013
尺寸
128 mm × 105 mm × 72 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)