Key Documents
Z363499
Pipette workstation
stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H18962-0006
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
All-steel universal 5-position rack holds most popular brands and sizes of pipettes.