主要文件
Z350680
Sigma-Aldrich
聚乙烯移液管
general purpose blood bank, bulb draw 1.9 mL, sterile
别名:
liquid transfer tool, plastic pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polyethylene
無菌
sterile
特點
graduations: no
包裝
pack of 500 (individually wrapped)
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
長度
155 mm
燈泡功耗
1.9 mL
閥桿直徑
6.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一次性移液管是一种转移液体的好方法,无需担心交叉污染。我们提供 19 种款式,我们的产品范围很广,一定能满足您的需求。
有未灭菌或无菌包装,每包 10 支。
  • 统一设计,内置移液管洗耳球
  • 安全、方便的使用和处置
  • 可减少结合到玻璃上的细胞和蛋白损失
  • 可热封以形成液密存储
  • 不可高压灭菌
包裝
单独包装