主要文件
Z333972
BRAND® 移液器填料
FLIP, for pipettes up to 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
natural rubber
描述
2 valves
特點
FLIP
for pipettes up to 100 mL
製造商/商標名
BRAND 25400
容積
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
简单的移液辅助可用于体积移液器和刻度移液器。通过挤压拇指和食指之间的适当阀门来控制其功能。
其他說明
BR25400(印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)