Merck
Z331694
BRAND®大移液管控制器
magenta
别名:
brand macro pipette, brand pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
magenta
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
特點
autoclavable
製造商/商標名
BRAND 26203
容積
0.1-200 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
大移液管控制器适用于从 0.1 到 200 mL 的整个胖肚移液管和刻度移液管。锥形硅胶适配器可确保与不同口径的移液管的紧密结合。根据 DIN EN 285 标准,该装置在 121°C(2 bar)下是可完全高压灭菌的。
提供备用疏水膜过滤器,保护系统免受液体渗透。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)