主要文件
Z331635
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 250 mL
别名:
conical flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
flat bottom
polypropylene
wide-neck
接合處
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
無菌
non-sterile
特點
closure type Screw cap
with cap
包裝
case of 6
製造商/商標名
BRAND 93175
外徑 × 高度
85 mm × 140 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
其他說明
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)