主要文件
Z331244
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23, PTFE key
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
PTFE key
cylindrical
接合處
joint: ST/NS14/23
特點
graduated
製造商/商標名
Lenz 4.3737.11
容量
100 mL
旋塞堵頭孔尺寸
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
法律資訊
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)