主要文件
Z331198
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
cylindrical
glass key
接合處
joint: ST/NS29/32
特點
graduated
製造商/商標名
Lenz 4.3558.14
容量
500 mL
旋塞堵頭孔尺寸
4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
法律資訊
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)