主要文件
Z330132
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 2,000 mL, with cap
别名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
接合處
Joints threaded neck (GL65)
特點
with cap
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
BRAND 129664
容量
2,000 mL
直徑× 高度
120 mm × 246 mm
顏色
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Flexible, translucent.
其他說明
BR129664 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)