主要文件
Z330019
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 50 mL, with cap: no
别名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
材料
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
特點
with cap: no
包裝
pkg of 100
製造商/商標名
BRAND 129328
容量
50 mL
直徑× 高度
38 mm × 80 mm
顏色
natural
接頭
GL 32 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Flexible, translucent.
其他說明
BR129328 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)