主要文件
Z329290
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 65 mm, diam. 20 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
oval
製造商/商標名
BRAND 137320
長度
65 mm
直徑
20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
其他說明
BR137320 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)