主要文件
Z329169
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 51 mm, bar diam. 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
製造商/商標名
BRAND 137620
長度
51 mm
桿直徑
10 mm
支承環直徑
11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
其他說明
BR137620 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)