主要文件
Z322679
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
PTFE
特點
graduations: no
製造商/商標名
BRAND 90338
高度 × 直徑
65 mm × 55 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)