Merck
所有图片(7)
主要文件
WH0064326M1
Sigma-Aldrich
单克隆抗-RFWD2 小鼠抗
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
抗-COP1, 抗-FLJ10416, 抗-RNF200, 抗-环指和WD重复结构域2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1E4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2bκ
GenBank登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RFWD2(64326)
免疫原
RFWD2(NP_071902, 632 a.a.~ 731 a.a)带有GST标签的部分重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
CLRSFKGHINEKNFVGLASNGDYIACGSENNSLYLYYKGLSKTLLTFKFDTVKSVLDKDRKEDDTNEFVSAVCWRALPDGESNVLIAANSQGTIKVLELV
外觀
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kazuki Heishima et al.
PloS one, 10(9), e0137361-e0137361 (2015-09-04)
MicroRNA-214 regulates both angiogenic function in endothelial cells and apoptosis in various cancers. However, the regulation and function of miR-214 is unclear in canine hemangiosarcoma, which is a spontaneous model of human angiosarcoma. The expression and functional roles of miR-214