主要文件
W2751
Plastic square weighing boats
size 43 mm × 43 mm × 9 mm
别名:
Plastic weights, Weighing trays
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.71
材料
polystyrene
包裝
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
皿長度 × 寬度
43 mm × 43 mm
尺寸
43 mm × 43 mm × 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)