Merck
U1006
Sigma-Aldrich
尿苷-5′-三磷酸酯 三钠盐 溶液
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
别名:
UTP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.52
生物源
yeast (Candida Utilis)
化驗
≥95 (HPLC)
形狀
liquid
濃度
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
顏色
colorless
異物活動
DNase and RNase, none detected
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
基因資訊
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
應用
尿苷5′-三磷酸三钠盐溶液已用于增加大鼠原代气管上皮细胞中细胞内Ca2+水平。它还用作核苷酸底物,以分析MutT同源物1(MTH1)的活性。
生化/生理作用
P2Y受体激动剂
UTP参与RNA合成,在转录过程中具有至关重要的作用。它与糖原合成、蛋白质糖基化和膜磷脂生物合成有关。UTP 参与 ATP 的生产,而 ATP 对代谢反应至关重要。
尿苷5′-三磷酸(UTP)会在神经损伤时释放,并用作存在于雪旺细胞表面的嘌呤P2Y2受体的激动剂。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)