主要文件
TMO6370-0004
生物危害性废物容器
volume 5.5 L, polypropylene, pack of 1 ea
别名:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalge-Nunc 6370-0004
容積
5.5 L
5500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
生物危害废物容器对生物危害废物材料进行二次防护的一种理想的可高压灭菌聚丙烯容器。
便捷的一步法灭菌;无需移除袋子。盖子上的开口可允许单手处理材料;限制了对传染性废物的暴露。可容纳标准尺寸的可高压灭菌袋。不会生锈、凹陷或刺穿。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)