主要文件
TMO374025
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 0.5 mL, self-standing natural, sterile, blue cap, case of 960 ea
别名:
coded cryobank vial storage, cryostorage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
blue cap
polypropylene
self-standing natural
無菌
sterile
包裝
case of 960 ea
製造商/商標名
Nunc 374025
技術
cryopreservation: suitable
容量
0.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Related applications: Cell Culture Plastics
法律資訊
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
TMO3740254061841585121